Läs mer
Thermo Scientific™ Septa
Produktkod. 15380441 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
BTO Septa; 9 mm; Max. Temp. 400 °C
BTO; 11 mm diameter; Max. Temp. 400 °C
BTO; 11,5 mm diameter; Max. Temp. 400 °C
BTO; 12,7 mm diameter; Max. Temp. 400 °C
BTO; 17 mm
BTO; 9 mm diameter; Max. Temp. 400 °C
Maraton
Maraton; 11 mm diameter; Max. Temp. 350 °C
Maraton; 17 mm diameter; Max. Temp. 350 °C
Maraton; 9 mm diameter; Max. Temp. 350 °C
TR-Blå; 11 mm diameter; Max. Temp. 200 °C till 250 °C
TR-Blå; 9 mm diameter; Max. Temp. 200 °C till 250 °C
TR-Blå
TR-Grön; 11 mm diameter; Max. Temp. 350 °C
TR-Grön; 12,7 mm diameter; Max. Temp. 350 °C
TR-Grön; 17 mm diameter; Max. Temp. 350 °C
TR-Grön; 9 mm diameter; Max. Temp. 350 °C
Diameter (metrisk) Inre:
9 mm
11 mm
11,5 mm
12,7 mm
17 mm
Temperatur (metrisk) Max:
200 °C till 250 °C
300 °C
350 °C
400 °C
Kvantitet:
48 (Blister Pk.)
50 (Blister Pk.)
50 (blisterförpackning)
50 (glasburk)
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Paket med 50
Varje
Produktkod. 15380441
Brand: Thermo Scientific™ 313P3230BP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd låg blödning, robust BTO Septa för krävande GC-MS-applikationer.
Säkerställ optimal prestanda för ditt GC-instrument med optimerad avluftning och temperatur Thermo Scientific™ BTO och TR-Green Septa. Dessa septa är gjorda av silikon med låg blödning och har utmärkta mekaniska egenskaper, är idealiska för krävande GC-MS-applikationer och kan användas tillförlitligt upp till 400° C.
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Low Coring Silicone
Beskrivning Maraton
Temperatur (metrisk) Max 350 °C
För användning med (utrustning) Trace and Focus GC Instruments
Material Silicone
Diameter (metrisk) Inre 11,5 mm
Kvantitet 50 (blisterförpackning)
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.