Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 10-425 skruvlock
Produktkod. 11350850 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått, Vitt
Röd-Orange, Genomskinlig
Rött, Vitt
Vitt
Material:
Naturgummi, TEF
PTFE Virginal
PTFE, Silikon
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material Förpackningsstorlek
11350850 Rött, Vitt PTFE, Silikon Paket med 1000
11834820 Rött, Vitt PTFE, Silikon Paket med 1000
11824820 Röd-Orange, Genomskinlig Naturgummi, TEF Paket med 1000
10422614 Vitt PTFE Virginal Paket med 1000
11844820 Blått, Vitt PTFE, Silikon Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11350850
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septa
Färg Rött, Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 9.4 mm
Material PTFE, Silikon
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 1.3 mm