Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 10-425 skruvlock
Produktkod. 11844820 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått, Vitt
Red, White
Red-Orange, Transparent
Rött, Vitt
White
Material:
Natural Rubber, TEF
PTFE Virginal
PTFE, Silicone
PTFE, Silikon
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11844820
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septa
Färg Blått, Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 9.5 mm
Material PTFE, Silikon
Förslits Ja
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 1.5 mm