Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 11 mm Crimp Cap
Produktkod. 11804870 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Beige, Röd-Orange
Blått, Vitt
Grädde, Rött
Grå, Rött
Mörkblå, Vitt
Röd-Orange, Genomskinlig
Rött, Vitt
Svart
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
11804870 Röd-Orange, Genomskinlig 1 mm Paket med 1000
11824870 Svart 1 mm Paket med 1000
15512310 Röd-Orange, Genomskinlig 1,3 mm Paket med 1000
11834870 Mörkblå, Vitt 1,3 mm Paket med 1000
11854860 Rött, Vitt 1 mm Paket med 1000
11864860 Grädde, Rött 1,5 mm Paket med 1000
11854870 Grå, Rött 1,3 mm Paket med 1000
11894860 Blått, Vitt 1,5 mm Paket med 1000
10041204 Rött, Vitt 1,3 mm Paket med 1000
11864870 Beige, Röd-Orange 1 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11804870
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • 11 mm septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septa
Färg Röd-Orange, Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Material Naturgummi, TEF
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 1 mm