Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 11 mm Crimp Cap
Produktkod. 15512310 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Röd-Orange, Red-Orange
Blå, Vit, White
Grå, Röd, Red
Kräm, Röd, Red
Mörkblå, Vit, White
Röd, Vit, White
Röd-orange, transparent, Transparent
Rött, Vitt
Svart
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 15512310
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • 11mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septa
Färg Röd-orange, transparent, Transparent
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Material Natural Rubber, TEF
Tjocklek (metrisk) 1,3 mm