Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 11 mm Crimp Cap
Produktkod. 10041204 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Röd-Orange, Red-Orange
Blå, Vit, White
Grå, Röd, Red
Kräm, Röd, Red
Mörkblå, Vit, White
Röd, Vit, White
Röd-orange, transparent, Transparent
Rött, Vitt
Svart
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 1000
Product Code. 10041204
Only null left
Add to basket
Add to basket
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • 11 mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Septa
Färg Rött, Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Material PTFE, Silikon
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 1,3 mm