Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 13-425 skruvlock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blå Transparent, Vitt
Blått, Vitt
Grå, Rött
Grädde, Rött
Röd-orange, Genomskinlig
Röd-orange, transparent, Transparent
Rött, Vitt
Vitt
Material:
Butyl, PTFE
Naturgummi, TEF
Naturgummi, TEF, TEF
PTFE Virginal
PTFE, Silikon
Tjocklek (metrisk):
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Septa |
| Färg | Röd-orange, Genomskinlig |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Naturgummi, TEF |
| Kvantitet | 1000 |
| Tjocklek (metrisk) | 1,3 mm |