Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 13-425 skruvlock
Produktkod. 11834950 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blå Transparent, Vitt
Blått, Vitt
Grå, Rött
Grädde, Rött
Röd-Orange, Genomskinlig
Rött, Vitt
Vitt
Material:
Butyl, PTFE
Naturgummi, TEF
PTFE Virginal
PTFE, Silikon
Tjocklek (metrisk):
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
11834950 Röd-Orange, Genomskinlig Naturgummi, TEF 1 mm Paket med 1000
11894950 Blå Transparent, Vitt PTFE, Silikon 1,3 mm Paket med 1000
11757597 Grå, Rött Butyl, PTFE 1,3 mm Paket med 1000
11814950 Röd-Orange, Genomskinlig Naturgummi, TEF 1,3 mm Paket med 1000
11824950 Blått, Vitt PTFE, Silikon 1,5 mm Paket med 1000
11894940 Grädde, Rött PTFE, Silikon 1,5 mm Paket med 1000
11804950 Vitt PTFE Virginal 0,25 mm Paket med 1000
11844950 Rött, Vitt PTFE, Silikon 1 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11834950
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • 12 mm septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septa
Färg Röd-Orange, Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Naturgummi, TEF
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 1 mm