Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 13-425 skruvlock
Produktkod. 11894940 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blå Transparent, Vitt
Blått, Vitt
Grå, Rött
Grädde, Rött
Red-Orange, Transparent
Röd-orange, Genomskinlig
Rött, Vitt
Vitt
Material:
Butyl, PTFE
Natural Rubber, TEF
Naturgummi, TEF
PTFE Virginal
PTFE, Silikon
Tjocklek (metrisk):
0.25 mm
1 mm
1.3 mm
1.5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11894940
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • 12 mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septa
Färg Grädde, Rött
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material PTFE, Silikon
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 1.5 mm