Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 13 mm Crimp Cap
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blå, Grå, Gray
Grå, Rött
Grå, Röd, Red
Röd-orange, Genomskinlig
Material:
Butyl, PTFE
Butyl, PTFE, PTFE
Naturgummi, TEF
Tjocklek (metrisk):
1,3 mm
1,6 mm
2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Septa |
| Färg | Röd-orange, Genomskinlig |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 mm |
| Material | Naturgummi, TEF |
| Kvantitet | 1000 |
| Tjocklek (metrisk) | 1,3 mm |