Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 13 mm Crimp Cap
Produktkod. 11854960 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått, Grå
Grå, Rött
Grå, Rött
Röd-orange, Genomskinlig
Material:
Butyl, PTFE
Naturgummi, TEF
Tjocklek (metrisk):
1,3 mm
1,6 mm
2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
11854960 Grå, Rött Butyl, PTFE 1,3 mm Paket med 1000
11814960 Blått, Grå Butyl, PTFE 2 mm Paket med 1000
11824960 Röd-orange, Genomskinlig Naturgummi, TEF 1,3 mm Paket med 1000
11834960 Grå, Rött Butyl, PTFE 1,6 mm Paket med 1000
11844960 Grå, Rött Butyl, PTFE 2 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11854960
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Laminerad på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • 13 mm
  • Bärarmaterial har olika fysikaliska och kemiska egenskaper, temperaturbeständighet, återförslutningsbarhet, renhet, hårdhet, tjocklek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septa
Färg Grå, Rött
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material Butyl, PTFE
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 1,3 mm