Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 18 mm PP skruvlock
Produktkod. 11767607 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blå Transparent, Vitt
Grå, Rött
Grå, Röd, Red
Röd, Vit, White
Röd-orange, transparent, Transparent
Rött, Vitt
Material:
Butyl, PTFE
Butyl, PTFE, PTFE
Naturgummi, TEF, TEF
PTFE, Silikon
PTFE, silikon, Silicone
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11767607
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • 16 mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septa
Färg Rött, Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 16 mm
Material PTFE, Silikon
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 1,3 mm