Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 18 mm PP skruvlock
Produktkod. 11874990 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blå Transparent, Vitt
Grå, Rött
Grå, Röd, Red
Röd, Vit, White
Röd-orange, transparent, Transparent
Rött, Vitt
Material:
Butyl, PTFE
Butyl, PTFE, PTFE
Naturgummi, TEF, TEF
PTFE, Silikon
PTFE, silikon, Silicone
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11874990
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • 16mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septa
Färg Grå, Röd, Red
Diameter (metrisk) Yttre 16 mm
Material Butyl, PTFE, PTFE
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 2 mm