Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 18 mm PP skruvlock
Produktkod. 11917061 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blå Transparent, Vitt
Grå, Rött
Grå, Rött
Röd-Orange, Genomskinlig
Rött, Vitt
Material:
Butyl, PTFE
Naturgummi, TEF
PTFE, Silikon
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
11917061 Grå, Rött Butyl, PTFE 1,6 mm Paket med 1000
11844990 Röd-Orange, Genomskinlig Naturgummi, TEF 1,3 mm Paket med 1000
11874990 Grå, Rött Butyl, PTFE 2 mm Paket med 1000
11884990 Grå, Rött Butyl, PTFE 1,3 mm Paket med 1000
11767607 Rött, Vitt PTFE, Silikon 1,3 mm Paket med 1000
11854990 Blå Transparent, Vitt PTFE, Silikon 1,7 mm Paket med 1000
11777607 Rött, Vitt PTFE, Silikon 1 mm Paket med 1000
15592330 Rött, Vitt PTFE, Silikon 1,5 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 11917061
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
View all promotions
Beräknad leverans: 20-11-2026
Add to basket
Add to basket
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • 16 mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Septa
Färg Grå, Rött
Diameter (metrisk) Yttre 16 mm
Material Butyl, PTFE
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 1,6 mm