Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 18 mm PP skruvlock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blå Transparent, Vitt
Grå, Rött
Grå, Röd, Red
Röd, Vit, White
Röd-orange, transparent, Transparent
Rött, Vitt
Material:
Butyl, PTFE
Butyl, PTFE, PTFE
Naturgummi, TEF, TEF
PTFE, Silikon
PTFE, silikon, Silicone
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Septa |
| Färg | Röd, Vit, White |
| Diameter (metrisk) Yttre | 16 mm |
| Material | PTFE, silikon, Silicone |
| Kvantitet | 1000 |
| Tjocklek (metrisk) | 1,5 mm |