Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 20 mm Crimp Cap
Produktkod. 11627958 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Vitt
Blå Transparent, Genomskinlig
Blå Transparent, Vitt
Blått, Grå
Grå
Grå
Mörkgrå
Silver, Vitt
Vitt
Typ:
Frystorkningspropp
Injektionsstopp
Septa
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Produktkod. 11627958
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • 20mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Freeze Drying Stopper
Färg Grå
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Butyl
Kvantitet 1000
Typ Frystorkningspropp