Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 20 mm Crimp Cap
Produktkod. 11815020 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Beige, Vitt
Blå Transparent, Genomskinlig
Blå Transparent, Vitt
Blått, Grå
Grå
Grå
Mörkgrå
Silver, Vitt
Vitt
Produkttyp:
Frystorkningspropp
Injektionsstopp
Septa
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Färg Produkttyp unitSize
11815020 Blått, Grå Septa Paket med 1000
10602245 Blå Transparent, Vitt Septa Paket med 1000
11845060 Grå Injektionsstopp Paket med 1000
11825020 Grå Septa Paket med 1000
10255044 Mörkgrå Septa Paket med 1000
11895020 Silver, Vitt Septa Paket med 1000
11805030 Beige, Vitt Septa Paket med 1000
12666505 Blå Transparent, Genomskinlig Septa Paket med 1000
11627958 Grå Frystorkningspropp Paket med 2000
15373696 Vitt Septa Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11815020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • 20 mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Beskrivning Septa
Färg Blått, Grå
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Butyl, PTFE
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 3 mm
För användning med (utrustning) Crimp Cap
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)
Produkttyp Septa
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.