Specifikationer
| Beskrivning | Septa |
| Färg | Grå |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Material | Butyl, PTFE |
| Kvantitet | 1000 |
| Tjocklek (metrisk) | 3 mm |
| För användning med (utrustning) | 20 mm Crimp Cap |
| Produkttyp | Septa |