Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 20 mm Crimp Cap
Produktkod. 11845060 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Beige, Vitt
Blå Transparent, Genomskinlig
Blå Transparent, Vitt
Blått, Grå
Grå
Grå
Mörkgrå
Silver, Vitt
Vitt
Produkttyp:
Frystorkpropp
Injektionstoppare
Septa
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Produkttyp Förpackningsstorlek
11845060 Grå Injektionstoppare Paket med 1000
10602245 Blå Transparent, Vitt Septa Paket med 1000
11815020 Blått, Grå Septa Paket med 1000
11825020 Grå Septa Paket med 1000
10255044 Mörkgrå Septa Paket med 1000
11895020 Silver, Vitt Septa Paket med 1000
11805030 Beige, Vitt Septa Paket med 1000
12666505 Blå Transparent, Genomskinlig Septa Paket med 1000
11627958 Grå Frystorkpropp Paket med 2000
15373696 Vitt Septa Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11845060
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
View all promotions
Beräknad leverans: 08-12-2026
Add to basket
Add to basket
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • 20 mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Injektionsstoppare
Färg Grå
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Butyl
Kvantitet 1000
Produkttyp Injektionstoppare