Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 20 mm Crimp Cap
Produktkod. 11895020 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Vitt
Blå Transparent, Genomskinlig
Blå Transparent, Vitt
Blått, Grå
Grå
Grå
Mörkgrå
Silver, Vitt
Vitt
Typ:
Frystorkningspropp
Injektionsstopp
Septa
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Produktkod. 11895020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • 20 mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septa
Färg Silver, Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Aluminium, Silikon
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 3 mm
Typ Septa