Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 20 mm Crimp Cap
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Vitt
Blå Transparent, Genomskinlig
Blå Transparent, Vitt
Blått, Grå
Grå
Grå
Mörkgrå
Silver, Vitt
Vitt
Typ:
Frystorkningspropp
Injektionsstopp
Septa
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Septa |
| Färg | Blå Transparent, Genomskinlig |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Material | PTFE, Silikon |
| Kvantitet | 1000 |
| Tjocklek (metrisk) | 3 mm |
| Typ | Septa |