Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 22mm PE, Cap
Produktkod. 11865010 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blå Transparent, Vitt
Grå, Rött
Röd-orange, Genomskinlig
Material:
Butyl, PTFE
Naturgummi, TEF
PTFE, Silikon
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material Förpackningsstorlek
11865010 Blå Transparent, Vitt PTFE, Silikon Paket med 1000
11875010 Grå, Rött Butyl, PTFE Paket med 1000
11855010 Röd-orange, Genomskinlig Naturgummi, TEF Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11865010
Beräknad leverans: 11-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • 19 mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septa
Färg Blå Transparent, Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 19 mm
Material PTFE, Silikon
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 1.3 mm