Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 22mm PE, Cap
Produktkod. 11875010 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blå Transparent, Vitt
Grå, Röd, Red
Röd-orange, Genomskinlig
Material:
Butyl, PTFE, PTFE
Naturgummi, TEF
PTFE, Silikon
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11875010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • 19mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septa
Färg Grå, Röd, Red
Diameter (metrisk) Yttre 19 mm
Material Butyl, PTFE, PTFE
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 1.3 mm