Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 24-400 skruvlock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått, Vitt
Blå, Vit, White
Grå, Rött
Röd-orange, transparent, Transparent
Rött, Vitt
Silver, Vitt
Material:
Aluminium, Silikon
Butyl, PTFE
Naturgummi, TEF, TEF
PTFE, Silikon
PTFE, silikon, Silicone
Tjocklek (metrisk):
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
2,5 mm
3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Septa |
| Färg | Röd-orange, transparent, Transparent |
| Diameter (metrisk) Yttre | 22 mm |
| Material | Naturgummi, TEF, TEF |
| Kvantitet | 1000 |
| Tjocklek (metrisk) | 1,3 mm |