Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 24-400 skruvlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11835070 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått, Vitt
Blått, Vitt
Grå, Rött
Röd-Orange, Genomskinlig
Rött, Vitt
Silver, Vitt
Material:
Aluminium, Silikon
Butyl, PTFE
Naturgummi, TEF
PTFE, Silikon
Tjocklek (metrisk):
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
2,5 mm
3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
11835070 Grå, Rött Butyl, PTFE 1,6 mm Paket med 1000
11845070 Grå, Rött Butyl, PTFE 2,5 mm Paket med 1000
11815070 Blått, Vitt PTFE, Silikon 1,5 mm Paket med 1000
11825070 Röd-Orange, Genomskinlig Naturgummi, TEF 1,3 mm Paket med 1000
16328387 Silver, Vitt Aluminium, Silikon 3 mm -
12635887 Rött, Vitt PTFE, Silikon 1,3 mm Paket med 1000
15397827 Blått, Vitt PTFE, Silikon 1,5 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11835070
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • 22 mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septa
Färg Grå, Rött
Diameter (metrisk) Yttre 22 mm
Material Butyl, PTFE
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 1,6 mm