Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 24-400 skruvlock
Produktkod. 11845070 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Blått, Vitt
Blå, Vit, White
Grå, Rött
Röd-orange, transparent, Transparent
Rött, Vitt
Silver, Vitt
Material:
Aluminium, Silikon
Butyl, PTFE
Naturgummi, TEF, TEF
PTFE, Silikon
PTFE, silikon, Silicone
Tjocklek (metrisk):
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
2,5 mm
3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material Tjocklek (metrisk) unitSize
11845070 Grå, Rött Butyl, PTFE 2,5 mm Paket med 1000
11835070 Grå, Rött Butyl, PTFE 1,6 mm Paket med 1000
11815070 Blått, Vitt PTFE, Silikon 1,5 mm Paket med 1000
11825070 Röd-orange, transparent, Transparent Naturgummi, TEF, TEF 1,3 mm Paket med 1000
16328387 Silver, Vitt Aluminium, Silikon 3 mm -
12635887 Rött, Vitt PTFE, Silikon 1,3 mm Paket med 1000
15397827 Blå, Vit, White PTFE, silikon, Silicone 1,5 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11845070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • 22 mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septa
Färg Grå, Rött
Diameter (metrisk) Yttre 22 mm
Material Butyl, PTFE
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 2,5 mm