Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 24-400 skruvlock
Produktkod. 15397827 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått, Vitt
Blå, Vit, White
Grå, Rött
Röd-orange, transparent, Transparent
Rött, Vitt
Silver, Vitt
Material:
Aluminium, Silikon
Butyl, PTFE
Naturgummi, TEF, TEF
PTFE, Silikon
PTFE, silikon, Silicone
Tjocklek (metrisk):
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
2,5 mm
3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 15397827
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • 22mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septa
Färg Blå, Vit, White
Diameter (metrisk) Yttre 22 mm
Material PTFE, silikon, Silicone
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 1,5 mm