Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 24-400 skruvlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11787617 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Beige, Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11787617 Beige, Vitt Paket med 1000
1 options
Produktkod. 11787617
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Laminerad på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • 22 mm Septum
  • Silikonvit/PTFE beige
  • 45° strand A
  • 3,2 mm
  • EPA-kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septa
Färg Beige, Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 22 mm
Material PTFE, Silikon
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 3.2 mm