Läs mer
SI Analytics™ Septum
Produktkod. 10399661 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Karl Fischer Titreringskärl TZ 1751 och TZ 1754
Karl Fischer™ TZ 1770 och TZ 1772 titreringskärl
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
10399661 Karl Fischer™ TZ 1770 och TZ 1772 titreringskärl Paket med 5
10493354 Karl Fischer Titreringskärl TZ 1751 och TZ 1754 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10399661 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285216739
SI Analytics™ Septum är en viktig del av titreringsprocessen och utrustningen.
  • För titrering
  • Tillbehörsdel
  • För Karl Fischer™ titrator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Septa
För användning med (utrustning) Karl Fischer™ TZ 1770 och TZ 1772 titreringskärl