Läs mer
SI Analytics™ Septum
Produktkod. 10493354 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Karl Fischer TZ 1751, TZ 1754
Karl Fischer TZ 1770, TZ 1772
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10493354 Karl Fischer TZ 1751, TZ 1754 Varje
10399661 Karl Fischer TZ 1770, TZ 1772 Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10493354 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285221224
I lager
SI Analytics™ Septum är en viktig del av titreringsprocessen och utrustningen.
  • För titrering
  • Tillbehörsdel
  • För Karl Fischer™ titrator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Septa
Storlek 18GL
För användning med (utrustning) Karl Fischer TZ 1751, TZ 1754