Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 8-425 skruvlock
Produktkod. 11868961 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Beige, Röd-orange
Beige, Rött
Blått, Vitt
Blå transparent, Vitt
Grå, Rött
Grädde, Rött
Mörkblå, Vitt
Röd-orange, Genomskinlig
Rött, Vitt
Svart
Vitt
Material:
Butyl, PTFE
Naturgummi, TEF
PTFE
PTFE Virginal
PTFE, Gummi
PTFE, Silikon
Viton 1A
Tjocklek (metrisk):
0,25 mm
0,9 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
11868961 Grå, Rött Butyl, PTFE 1,3 mm Paket med 1000
11787557 Röd-orange, Genomskinlig Naturgummi, TEF 1,3 mm Paket med 1000
11841653 Blått, Vitt PTFE, Silikon 0,9 mm Paket med 1000
11872663 Rött, Vitt PTFE, Silikon 1,3 mm Paket med 1000
11850772 Blå transparent, Vitt PTFE, Silikon 1,3 mm Paket med 1000
11821663 Vitt PTFE Virginal 0,25 mm Paket med 1000
11828961 Rött, Vitt PTFE, Silikon 1 mm Paket med 1000
11830772 Grädde, Rött PTFE, Silikon 1,5 mm Paket med 1000
12950841 Beige, Röd-orange PTFE 1 mm Paket med 100
16160961 Beige, Röd-orange PTFE 1 mm -
11858961 Svart Viton 1A 1 mm Paket med 1000
11838961 Svart Viton 1A 1,5 mm Paket med 1000
11840772 Mörkblå, Vitt PTFE, Silikon 1,3 mm Paket med 1000
10258004 Beige, Rött PTFE, Gummi 1 mm Paket med 1000
11848961 Röd-orange, Genomskinlig Naturgummi, TEF 1 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 11868961
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • 8 mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septa
Färg Grå, Rött
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Material Butyl, PTFE
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 1,3 mm