Läs mer
- Home
- Products
- Flaskor
- Autosamplerflaskor, insatser och förslutningar
- Septa till autosamplervialer för kromatografi
- Fisherbrand™ Septum för 8-425 skruvlock
Fisherbrand™ Septum för 8-425 skruvlock
Produktkod. 11872663
Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Beige, Röd-orange
Beige, Rött
Blått, Vitt
Blå transparent, Vitt
Grå, Rött
Grädde, Rött
Mörkblå, Vitt
Röd-orange, Genomskinlig
Rött, Vitt
Svart
Vitt
Material:
Butyl, PTFE
Naturgummi, TEF
PTFE
PTFE Virginal
PTFE, Gummi
PTFE, Silikon
Viton 1A
Tjocklek (metrisk):
0,25 mm
0,9 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
15 product options available for selection
| Produktkod. | Färg | Material | Tjocklek (metrisk) | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 11872663 | Rött, Vitt | PTFE, Silikon | 1,3 mm | Paket med 1000 |
| 11787557 | Röd-orange, Genomskinlig | Naturgummi, TEF | 1,3 mm | Paket med 1000 |
| 11841653 | Blått, Vitt | PTFE, Silikon | 0,9 mm | Paket med 1000 |
| 11850772 | Blå transparent, Vitt | PTFE, Silikon | 1,3 mm | Paket med 1000 |
| 11821663 | Vitt | PTFE Virginal | 0,25 mm | Paket med 1000 |
| 11828961 | Rött, Vitt | PTFE, Silikon | 1 mm | Paket med 1000 |
| 11830772 | Grädde, Rött | PTFE, Silikon | 1,5 mm | Paket med 1000 |
| 12950841 | Beige, Röd-orange | PTFE | 1 mm | Paket med 100 |
| 16160961 | Beige, Röd-orange | PTFE | 1 mm | - |
| 11858961 | Svart | Viton 1A | 1 mm | Paket med 1000 |
| 11838961 | Svart | Viton 1A | 1,5 mm | Paket med 1000 |
| 11840772 | Mörkblå, Vitt | PTFE, Silikon | 1,3 mm | Paket med 1000 |
| 11868961 | Grå, Rött | Butyl, PTFE | 1,3 mm | Paket med 1000 |
| 10258004 | Beige, Rött | PTFE, Gummi | 1 mm | Paket med 1000 |
| 11848961 | Röd-orange, Genomskinlig | Naturgummi, TEF | 1 mm | Paket med 1000 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
Produktkod.
11872663
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Beräknad leverans: 26-11-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Specifikationer
| Beskrivning | Septa |
| Färg | Rött, Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Material | PTFE, Silikon |
| Kvantitet | 1000 |
| Tjocklek (metrisk) | 1,3 mm |