Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 9 mm kort gänghatt
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10621981 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Material:
Gummi, PTFE
Naturgummi, TEF
PTFE Virginal
PTFE, Silikon, PTFE
Silikon
Silikon, PTFE
Färg:
Röd-Orange, Genomskinlig
Rött, Beige
Rött, Vitt, Rött
Vitt
Vitt, Blått
Vitt, Rött
Diameter (metrisk) Yttre:
9 mm
9,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Färg Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
10621981 Silikon Vitt, Rött 9 mm Paket med 1000
11814820 PTFE Virginal Vitt 9,3 mm Paket med 1000
11854820 Naturgummi, TEF Röd-Orange, Genomskinlig 9 mm Paket med 1000
11874820 Gummi, PTFE Rött, Beige 9 mm Paket med 1000
11864820 PTFE, Silikon, PTFE Rött, Vitt, Rött 9 mm Paket med 1000
11884820 Silikon, PTFE Vitt, Blått 9 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10621981
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • 9 mm Septa
•PTFE virginal• 53° strand D• 0,2 mm tjocklek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septa
Färg Vitt, Rött
Diameter (metrisk) Yttre 9 mm
Material Silikon
Förslits Nej
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 1 mm