Läs mer
Fisherbrand™ Septum för 9 mm kort gänghatt
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Rött
Blått, Vitt
Röd-orange, transparent, Transparent
Rött, Vitt
Vitt
Material:
Naturgummi, TEF, TEF
PTFE Virginal
PTFE, Gummi
PTFE, Silikon
Tjocklek (metrisk):
0,2 mm
1 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
9 mm
9,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Septa |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 9,3 mm |
| Material | PTFE Virginal |
| Kvantitet | 1000 |
| Tjocklek (metrisk) | 0,2 mm |