Läs mer
Hamilton™ Luer Lock Septum Adapter
Produktkod. 10003354
:
Inkluderar Septa
Produktkod. 10003354
Brand: Hamilton™ 31335
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förvandlar alla luersprutor till en förseglad reaktionsbehållare.
  • Prover kan läggas till eller tas bort från den förseglade behållaren med en annan spruta för att tränga igenom det utbytbara septumet
  • 1 adapter och 12 septa ingår
  • Sampling och lagringsapplikationer
Specifikationer
För användning med (applikation) Provtagning och lagring
Inkluderar 12 ersättningssepta, 1 adapter
Produkttyp Septum Adapter
Anslutningstyp Luer