Läs mer
Fisherbrand™ Septum för Magnetic Universal Precision Gänglock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blå Transparent, Vitt
Blått, Vitt
Rött, Vitt
Silver, Vit, White
Material:
Aluminium, silikon, Silicone
PTFE, Silikon
Tjocklek (metrisk):
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Septa |
| Färg | Rött, Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 17 mm |
| Material | PTFE, Silikon |
| Kvantitet | 1000 |
| Tjocklek (metrisk) | 1,3 mm |