Läs mer
Fisherbrand™ Septum för Magnetic Universal Precision Gänglock
Produktkod. 11835000 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blå Transparent, Vitt
Blått, Vitt
Rött, Vitt
Silver, Vit, White
Material:
Aluminium, silikon, Silicone
PTFE, Silikon
Tjocklek (metrisk):
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11835000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • 17mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Silver, Vit, White
Diameter (metrisk) Yttre 17 mm
Material Aluminium, silikon, Silicone
Septum Septa
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 1,3 mm