Läs mer
Fisherbrand™ Septum för Magnetic Universal Precision Gänglock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11894990 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blå Transparent, Vitt
Blått, Vitt
Rött, Vitt
Silver, Vitt
Material:
Aluminium, Silikon
PTFE, Silikon
Tjocklek (metrisk):
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
11894990 Blått, Vitt PTFE, Silikon 1,5 mm Paket med 1000
11815000 Blå Transparent, Vitt PTFE, Silikon 1,3 mm Paket med 1000
11825000 Rött, Vitt PTFE, Silikon 1,3 mm Paket med 1000
11835000 Silver, Vitt Aluminium, Silikon 1,3 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11894990
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • 17 mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septa
Färg Blått, Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 17 mm
Material PTFE, Silikon
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 1,5 mm