Läs mer
Fisherbrand™ Septum för Magnetic Universal Precision Gänglock
Produktkod. 11805000 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Grå, Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11805000 Grå, Rött Paket med 1000
1 options
Produktkod. 11805000
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • 17 mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septa
Färg Grå, Rött
Diameter (metrisk) Yttre 17 mm
Material Butyl, PTFE
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 1.6 mm
För användning med (utrustning) Magnetisk Universal Precision Gänglock
Produkttyp Septa