Läs mer
Applied Biosystems™ SeqScape™ Programvara v3.0, Initial License
Produktkod. 15908206
Change view
Kvantitet:
1 licens
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15908206 1 licens Paket med 3
1 options
Produktkod. 15908206 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4474978
Beräknad leverans: 07-12-2026
Detta är en initial licens för SeqScape™ Programvara.
De SeqScape™ Programvaran är ett återsekvenseringspaket designat för mutationsdetektion och analys, upptäckt och validering av SNP, subtypning av patogener, allelidentifiering och sekvensbekräftelse. Den tillhandahåller biblioteksfunktioner för jämförelse med en känd grupp av sekvenser, såväl som 21 CFR Part 11-funktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje SeqScape
Programvarutyp Sekvenseringsdataanalys
Innehåll och lagring Programvara/CD
Datainmatning CE-sekvensering (.ab1-filer)
Licens Första
Operativsystem Windows 7 Pro
Produkttyp SeqScape programvara V3 .0 Initial licens
Kvantitet 1 licens
Programvarukategori Stöder filer från alla AB Genetiska analysatorer