Läs mer
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Cartridge v2
Produktkod. 16265342 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal reaktioner:
1000
Produktkod. Antal reaktioner
16265342 1000
1 options
Produktkod. 16265342 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A41331
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
SeqStudio™ Cartridge v2 är en allt-i-ett, lättanvänd reagenskassett som innehåller kapillärer, universalpolymer, buffert och pump som krävs för att köras på SeqStudio Genetic Analyzer System. Den universella polymeren möjliggör flexibilitet att utföra Sanger-sekvensering och fragmentanalys på samma instrument, med samma kassett.
Nyckelfunktioner:
  • Minimera den praktiska installationstiden med allt-i-ett-kassetten
  • Spåra användningen av förbrukningsvaror genom radiofrekvensidentifiering (RFID)
  • Förlängd lagringstid på instrumentet med 6 månader för kassetten efter öppning
  • Tillåter 250 injektioner eller 1000 reaktioner per cylinderampull*
  • Ansvarsfullt, enkelt, kostnadsfritt återvinningsprogram
* SeqStudio Cartridge v2 är optimerad för att fungera med den senaste programvaruversionen för Seqstudio Genetic Analyzer. Se till att Seqstudio Genetic Analyzer kör den senaste programvaran innan du använder denna kassett.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Jämförande sekvensering (somatiska mutationer - 10:50), De Novo-sekvensering - låg till medelhög genomströmning, fragmentanalys (denaturering), sällsynt variantsekvensering, återsekvensering, kort PCR-produktsekvensering, kortläsningssekvensering
För användning med (utrustning) SeqStudio Genetic Analyzer System
Inkluderar Kapillärer, Universalpolymer, Buffert, Pump
Antal reaktioner 1000
Storlek 250 injektioner/1000 reaktioner
Temperatur (metrisk) lagring Förvara i kylskåp (2 till 8 °C)
Längd (metrisk) Kapillärlängd: 28 cm