Läs mer
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Cartridge
Beskrivning
- Minimera den praktiska installationstiden med allt-i-ett-kassetten
- Spåra användningen av förbrukningsvaror genom radiofrekvensidentifiering (RFID)
- Tillåter 125 injektioner eller 500 reaktioner per kassett
- Ansvarsfullt, enkelt, kostnadsfritt återvinningsprogram
Beställningsinfo
125 injektioner/500 reaktioner
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2–8 °C). |
| Kapillärlängd | 28 cm |
| För användning med (applikation) | Sekvensering av sällsynta varianter, omsekvensering, jämförande sekvensering (Somatic Mutations - 10:50), fragmentanalys (denaturering), Sekvensering med kort lästid, De Novo-sekvensering - låg till medelhög genomströmning, kort sekvensering av PCR-produkter |
| Produktlinje | SeqStudio |
| Typ | Reagenskassett |
| Kvantitet | 125 injektioner/500 reaktioner |
| Frakt skick | Våt is |