Läs mer
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Katodbuffertbehållare
Produktkod. 15809886 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
4 behållare
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15809886 4 behållare Paket med 4
1 options
Produktkod. 15809886 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A33401
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
De Applied Biosystems SeqStudio Cathode Buffer Container (CBC) innehåller körbuffert för att stödja Sanger-sekvensering och fragmentanalysapplikationer på SeqStudio Genetiskt analyssystem.
  • Färdig att använda, engångsbehållare med löpande buffert
  • Buffertanvändningsspårning med radiofrekvensidentifiering (RFID)
  • Två veckors hållbarhet på instrumentet efter installation
Beställningsinfo
4 behållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
Produktlinje SeqStudio
Typ Katodbuffertbehållare
Kvantitet 4 behållare
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is