Läs mer
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Katodbuffertbehållare
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
4 behållare
Beskrivning
- Färdig att använda, engångsbehållare med löpande buffert
- Buffertanvändningsspårning med radiofrekvensidentifiering (RFID)
- Två veckors hållbarhet på instrumentet efter installation
Beställningsinfo
4 behållare
Spezifikation
Spezifikation
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2–8 °C). |
| Produktlinje | SeqStudio |
| Typ | Katodbuffertbehållare |
| Kvantitet | 4 behållare |
| Frakt skick | Godkänd för transport på våt eller torr is |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur