Läs mer
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Integrerat kapillärskydd
Produktkod. 15899876 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15899876 1 vardera Varje
1 options
Produktkod. 15899876 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A31923
 Begränsad artikel
I lager
De Applied Biosystems SeqStudio Integrerat kapillärskydd (ICP ) används på SeqStudio Patron. Gelfylld och är endast för engångsbruk.
De Applied Biosystems™ SeqStudio™ Integrerat kapillärskydd (ICP ) används på SeqStudio Patron. Det integrerade kapillärskyddet skyddar kapillärändarna på patronen. Skyddet är gelfyllt och är endast avsett för engångsbruk.
Beställningsinfo
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
Produktlinje SeqStudio
Typ Integrerat kapillärskydd
Kvantitet 1 vardera
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller våt is