Läs mer
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Integrerat kapillärskydd
Produktkod. 16321974
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
16321974 1 vardera
1 options
Produktkod. 16321974 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A31923
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De Applied Biosystems SeqStudio Integrerat kapillärskydd (ICP ) används på SeqStudio Patron. Gelfylld och är endast för engångsbruk.
De Applied Biosystems™ SeqStudio™ Integrerat kapillärskydd (ICP ) används på SeqStudio Patron. Det integrerade kapillärskyddet skyddar kapillärändarna på patronen. Skyddet är gelfyllt och är endast avsett för engångsbruk.
Beställningsinfo
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
Produktlinje SeqStudio
Typ Integrerat kapillärskydd
Kvantitet 1 vardera
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller våt is