Learn More
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Integrated Capillary Protector
Código de producto. 16321974 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 each
Tamaño de la unidad:
Each
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
16321974 1 each Each
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16321974 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A31923
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
The Applied Biosystems SeqStudio Integrated Capillary Protector (ICP) is used on the SeqStudio Cartridge. Gel-filled and is for one-time-use only.
The Applied Biosystems™ SeqStudio™ Integrated Capillary Protector (ICP) is used on the SeqStudio Cartridge. The Integrated Capillary Protector protects the capillary ends on the cartridge. The protector is gel-filled and is for one-time-use only.
Información de órdenes
Each
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Content And Storage Store in refrigerator (2–8°C).
Product Line SeqStudio
Type Integrated Capillary Protector
Quantity 1 each
Shipping Condition Approved for shipment at room temperature or wet ice
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.