Läs mer
Applied Biosystems™ Sequenase Version 2.0 DNA-polymeras
Produktkod. 15809896
Change view
Kvantitet:
1000 U
200 U
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15809896 200 U Varje
15819896 1000 U Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15809896 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 70775Y200UN
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Sequenase™ Version 2.0 DNA-polymeras är en genetiskt modifierad form av T7 DNA-polymeras. Till skillnad från vildtypsenzymet har det praktiskt taget ingen 3'→ 5' exonukleasaktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 13 enheter/μ L
Beskrivning Sequenase Version 2.0 DNA-polymeras, 200 enheter, 13 enheter/μ L Koncentration, genetiskt framställd form av T7 DNA-polymeras, 7,5 pH, 37 °C Optimal temperatur
För användning med (applikation) Sekvensering
Polymeras Genetiskt framställd form av T7 DNA-polymeras
Produkttyp Sequenase Version 2.0 DNA-polymeras
Kvantitet 200 U
Renhet 0.95
Endast för användning inom forskning