Läs mer
Applied Biosystems™ Sequenase Version 2.0 DNA-polymeras
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 13 enheter/μ L |
| Beskrivning | Sequenase Version 2.0 DNA-polymeras, 1000 enheter, 13 enheter/μ L Koncentration, genetiskt framställd form av T7 DNA-polymeras, 7,5 pH, 37 °C Optimal temperatur |
| För användning med (applikation) | Sekvensering |
| Polymeras | Genetiskt framställd form av T7 DNA-polymeras |
| Produkttyp | Sequenase Version 2.0 DNA-polymeras |
| Kvantitet | 1000 U |
| Renhet | 0.95 |
Endast för användning inom forskning