Läs mer
Applied Biosystems™ Sequence Detection Primer
Product Code. 12015030 Shop All Applied Biosystems Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 000 pmol
130 000 pmol
80 000 pmol
Unit Size:
130000pmol
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
12015030 10 000 pmol Varje
10565677 80 000 pmol Varje
15592413 130 000 pmol 130000pmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 12015030 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. 4304970
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    616.00 SEK
    535.65 SEK / Paket med 1
    Save 80.35 SEK
    13% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Sequence Detection Primer
Dessa omärkta primers kan användas med TaqMan™ prober i alla realtids-PCR-applikationer. Välj mellan torr och in-solution formaterad leverans. Alla primers är avsaltade.
Dessa omärkta primers kan användas med TaqMan™ sonder i alla realtids-PCR-applikationer. Välj mellan torr och lösningsformaterad leverans. Alla primers är avsaltade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
För användning med (utrustning) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Produkttyp Sekvenseringsprimer
Innehåll och lagring 1 rör innehållande en omärkt primer i lösning eller torkad.
Förvara vid -15 °C till -25 °C
Reningsmetod Avsaltad
Frakt skick Rumstemperatur
Primer Omärkt
Kvantitet 10 000 pmol
Produktlinje Applied Biosystems
För användning med (applikation) Realtids PCR-applikationer
Form Flytande eller nedtorkad